Documenti fondamentali
H7504
Sigma-Aldrich
3-Hexadecanone
≥99%
Sinonimo/i:
Ethyl tridecyl ketone
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2C(O)CH2(CH2)11CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.42
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCC(=O)CC
InChI
1S/C16H32O/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)4-2/h3-15H2,1-2H3
LTMXHUUHBSCKEK-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)