Key Documents
650846
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-1-Benzyloxy-2-propanol
97%
Sinonimo/i:
(R)-1-O-Benzylpropylene glycol
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2OCH2CH(OH)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D -14°, c = 1 in chloroform
Indice di rifrazione
n20/D 1.510 (lit.)
Densità
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
hydroxyl
phenyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@H](O)COCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O2/c1-9(11)7-12-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3/t9-/m1/s1
KJBPYIUAQLPHJG-SECBINFHSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>229.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 109.9 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)