Documenti fondamentali
558036
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-4-Penten-2-ol
95%
About This Item
Formula condensata:
H2C=CHCH2CH(OH)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Attività ottica
[α]20/D −5.0°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.4240 (lit.)
P. ebollizione
115-116 °C (lit.)
Densità
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
allyl
hydroxyl
Stringa SMILE
C[C@@H](O)CC=C
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3,5-6H,1,4H2,2H3/t5-/m1/s1
ZHZCYWWNFQUZOR-RXMQYKEDSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
77.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
25.5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)