P8807
4-Penten-2-ol
99%
Sinonimo/i:
Allyl methyl carbinol
About This Item
Formula condensata:
H2C=CHCH2CH(OH)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.13
Beilstein:
1839744
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.424 (lit.)
P. ebollizione
115-116 °C (lit.)
Densità
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(O)CC=C
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3,5-6H,1,4H2,2H3
ZHZCYWWNFQUZOR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
86.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
30 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?