W427100
2-Decanone
≥98%
Sinonimo/i:
Methyl octyl ketone
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Conformità normativa
FDA 21 CFR 117
Densità del vapore
>1 (vs air)
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.425 (lit.)
P. ebollizione
211 °C (lit.)
Punto di fusione
3.5 °C (lit.)
Densità
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
orange
Stringa SMILE
CCCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C10H20O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(2)11/h3-9H2,1-2H3
ZAJNGDIORYACQU-UHFFFAOYSA-N
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
86 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?