Documenti fondamentali
GF96227040
Polyvinylidenefluoride
(PVDF), metallized film, thickness 0.03 mm, size 215 × 298 mm, ohms/square 2
Sinonimo/i:
FV301920
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 962-270-40
Misura
215 × 298 mm
Spessore
0.03 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)