Documenti
GF74963166
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), powder, mean particle size 675micron, weight 100 g, white
Sinonimo/i:
FP306068
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 749-631-66
Peso
100 g
Colore
white
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3