Documenti fondamentali
GF58389542
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
500mm tube, 9.5mm outside diameter, 0.9mm wall thickness, 7.7mm inside diameter
Sinonimo/i:
NI147300
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 583-895-42
L × spess. parete
500 mm × 0.9 mm
D.E. × D.I.
9.5 mm × 7.7 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)