GF85411649
Polyimide
(PI), rod, diam. 50.8 mm, L 50 mm, grade vespel sp1
Sinonimo/i:
IM307961
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 854-116-49
Lunghezza
50 mm
Diametro
50.8 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)