GF96160260
Quartz - fused
tube, outside diameter 14 mm, length 200 mm, wall thickness 1.0 mm
Sinonimo/i:
SI617280
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 961-602-60
Lunghezza
200 mm
D.E.
14 mm
Spessore delle pareti
1.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)