GF95134844
Polyphenylsulfone
(PPSU), rod, diam. 12.7 mm, L 1000 mm, black
Sinonimo/i:
SU337912
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 951-348-44
Lunghezza
1000 mm
Diametro
12.7 mm
Colore
black
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)