Documenti fondamentali
Z507776
Ace gas dispersion tube with porous fritted glass tip, 15° bend
fits flask, 3000 ‑ 5000 mL, porosity 145-174 μm (A)
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Caratteristiche
fits flask 3000 ‑ 5000 mL
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 720407
D.E. × lungh.
7 mm × 330 mm
Dimensione pori
145-174 μm porosity (A)
Descrizione generale
Fit #7 Ace-Thred
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)