Documenti fondamentali
GF51211673
Polyphenylsulfone
(PPSU), sheet, thickness 5.5 mm, size 165 × 165 mm, blue
Sinonimo/i:
SU333020
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 512-116-73
Misura
165 × 165 mm
Spessore
5.5 mm
Colore
blue
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)