GF98100402
Polyphenylsulfone
(PPSU), rod, diam. 40 mm, L 100 mm, black
Sinonimo/i:
SU337940
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 981-004-02
Lunghezza
100 mm
Diametro
40 mm
Colore
black
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)