NORS5600QTZ7
Norell® natural quartz 5mm NMR tubes
frequency 600 MHz
Sinonimo/i:
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
colorless tube
Caratteristiche
neck thread push fit
Confezionamento
pack of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Norell S-5-600-QTZ-7
Parametri
600 MHz frequency
Lunghezza
7 in.
Diametro
5 mm
Diam. tubo
5 mm
Spessore delle pareti
0.77 mm
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)