GF94931017
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.35 mm, size 600 × 600 mm, condition biaxially oriented
Sinonimo/i:
ES301460
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 949-310-17
Misura
600 × 600 mm
Spessore
0.35 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)