Documenti fondamentali
GF67321469
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.0005 mm, L 0.2 m, coil width 315 mm
Sinonimo/i:
ES301005
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 673-214-69
Lunghezza
0.2 m
Largh. bobina
315 mm
Spessore
0.0005 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2