GF94440573
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.075 mm, size 125 × 125 mm, clear clear
Sinonimo/i:
ES301302
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 944-405-73
Misura
125 × 125 mm
Spessore
0.075 mm
Colore
clear clear
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)