459003
Polyethylene-block-poly(ethylene glycol)
average Mn ~575
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2(CH2CH2)X(OCH2CH2)YOH
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
solid
Livello qualitativo
PM
average Mn ~575
Composizione
ethylene oxide, 20 wt. %
Indice di ossidrile
85 mg KOH/g
Temp. transizione
Tm 101 °C (DSC)
Solubilità
mineral oil, cyclohexane, toluene and MEK: soluble
HLB
4
Stringa SMILE
C=C.OCCO
InChI
1S/C2H6O2.C2H4/c3-1-2-4;1-2/h3-4H,1-2H2;1-2H2
GKEMUBZAKCZMKO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Nonionic surfactant.
Nonionic surfactant.
Emulsifier for coatings, ceramics, metalworking fluids and inks. Lubricant. Mold release agent. Thickening agent.
Emulsifier for coatings, ceramics, metalworking fluids and inks. Lubricant. Mold release agent. Thickening agent.
Caratteristiche e vantaggi
Polyether segment is susceptible to oxidative degradation.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?