542342
Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol)
average Mn ~14,600
Sinonimo/i:
Pluronic® F-108, PEG-PPG-PEG
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
>1 (vs air)
Tensione di vapore
<0.3 mmHg ( 20 °C)
PM
average Mn ~14,600
Composizione
PEG, 82.5 wt. %
pH
6.0-7.4 (2.5% in H2O)
Tensione superficiale
41 dyn/cm, 25 °C, 0.1 wt. % in H2O
Viscosità
2,800 cP(77 °C, Brookfield)(lit.)
Temp. transizione
cloud point >100 °C (1 wt. % aqueous solution)
Tm (DSC) 60 °C (at peak)
HLB
>24.0
Stringa SMILE
O2C(C2)C.O1CC1
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Mesoporous materials are formed by a self-assembly process from combined solutions of sol-gel precursors (e.g., metal alkoxides) and structure-directing amphiphiles, usually block-copolymers or surfactants.