435457
Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol)
average Mn ~4,400
Sinonimo/i:
Pluronic® L-121, PEG-PPG-PEG
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
>1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<0.3 mmHg ( 20 °C)
Forma fisica
viscous liquid
PM
average Mn ~4,400
Composizione
PEG, 30 wt. %
Indice di rifrazione
n20/D 1.454
Tensione superficiale
33 dyn/cm, 25 °C, 0.1 wt. % in H2O
Viscosità
1,200 cP(25 °C, Brookfield)(lit.)
Temp. transizione
cloud point 14 °C (1 wt. % aqueous solution)
softening point 5 °C
Densità
1.006 g/mL at 25 °C
HLB
1.0 - 7.0
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Mesoporous materials are formed by a self-assembly process from combined solutions of sol-gel precursors (e.g., metal alkoxides) and structure-directing amphiphiles, usually block-copolymers or surfactants.