GF94353598
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.175 mm, size 300 × 300 mm, clear clear
Sinonimo/i:
ES301440
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 943-535-98
Misura
300 × 300 mm
Spessore
0.175 mm
Colore
clear clear
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)