GF86879738
Platinum/Iridium
rod, Pt80%/Ir20%, length 50 mm, 1.3 mm diameter, temper as drawn
Sinonimo/i:
PT047913
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 868-797-38
Lunghezza
50 mm
Diametro
1.3 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF86879738-1EA | 4061821142016 |
GF86879738-2EA | 4061821142023 |