GF60131056
Platinum/Iridium
foil, thickness 0.0125 mm, Pt80%/Ir20%, size 50 × 50 mm, temper as rolled
Sinonimo/i:
PT040230
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 601-310-56
Misura
50 × 50 mm
Spessore
0.0125 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)