GF72819715
Platinum
foil, 25x25mm, thickness 0.25mm, as rolled, 99.99+%
Sinonimo/i:
Platinum, PT000270
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.99%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 728-197-15
Resistività
10.6 μΩ-cm, 20°C
Misura × spessore
25x25 mm × 0.25 mm
P. ebollizione
3827 °C (lit.)
Punto di fusione
1772 °C (lit.)
Densità
21.45 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Pt]
InChI
1S/Pt
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)