GF11736020
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
100mm tube, 0.56mm outside diameter, 0.13mm wall thickness, 0.30mm inside diameter, as drawn
Sinonimo/i:
PT027200
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 117-360-20
Lungh. × spessore
100 mm × 0.13 mm
D.E. × D.I.
0.56 mm × 0.30 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)