Key Documents
GF85804229
Platinum-iridium alloy, Pt80Ir20
0.2m wire, 0.34mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
PT045128
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 858-042-29
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)