Documenti fondamentali
GF34524884
Platinum-iridium alloy, Pt80Ir20
0.1m wire, 0.50mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
PT045140
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 345-248-84
L × diam.
0.1 m × 0.50 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)