Key Documents
GF74121016
Platinum-iridium alloy, Pt70Ir30
1m wire, 0.25mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
PT055140
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 741-210-16
L × diam.
1 m × 0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)