Documenti fondamentali
GF02170921
Platinum-iridium alloy, Pt70Ir30
0.5m wire, 0.25mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
PT055140
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 021-709-21
L × diam.
0.5 m × 0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)