Key Documents
GF85108293
Aluminum-silicon alloy, Al88Si12
200mm rod, 15mm diameter, extruded
Sinonimo/i:
AL137920
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 851-082-93
L × diam.
200 mm × 15 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)