Documenti fondamentali
576824
Sigma-Aldrich
Silver-copper alloy
nanopowder, <100 nm particle size
Sinonimo/i:
CuAg25
About This Item
Formula condensata:
CuAg25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
nanopowder
Composizione
Ag, ~97.5%
Cu, ~2.5%
Dimensione particelle
<100 nm
Stringa SMILE
[Cu].[Ag]
InChI
1S/Ag.Cu
NEIHULKJZQTQKJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Organically coated to promote dispersion in organic solvents.
Note legali
Product of Engi-Mat Co.
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Silver powder, &lt;250&#160;&#956;m, 99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
265500
Silver
Gold nanopowder, &lt;100&#160;nm particle size, 99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
636347
Gold
Copper powder (spheroidal), 10-25&#160;&#956;m, 98%
Sigma-Aldrich
326453
Copper