NIST57B
Silicon metal
NIST® SRM® 57b
Sinonimo/i:
Silicon
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 40 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
P. eboll.
2355 °C (lit.)
Punto di fusione
1410 °C (lit.)
Densità
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
industrial qc
Formato
matrix material
Stringa SMILE
[Si]
InChI
1S/Si
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
SRM 57B_cert
SRM 57B_SDS
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Accompanied with certificate documenting NIST-certified values, expanded uncertainties, and expansion factor(k) for elements in SRM 57b.
- Reference and information values are reported as mass fraction value for each element in silicon metal.
- The certified values are metrologically traceable to the SI unit of mass, expressed as milligrams per kilogram.
- The NIST certificate is provided with expiration certificate, storage, handling,use, and maintenance instructions.
Altre note
Aluminum (Al), Boron (B), Phosphorus (P), Titanium (Ti), Manganese (Mn), Iron (Fe), Nickel (Ni), Zirconium (Zr)
Reference/Informational value is provided for the following analytes. Calcium (Ca), Cobalt (Co), Chromium (Cr), Copper (Cu), Vanadium (V), Hydrogen (H), Carbon (C), Oxygen (O), Sulfur (S)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)