636703
Silicon nitride
nanopowder, <50 nm particle size (spherical), ≥98.5% trace metals basis
Saggio
≥98.5% trace metals basis
Stato
nanopowder
Area superficiale
103-123 m2/g
Dimensione particelle
<50 nm (spherical)
Densità
3.44 g/mL at 25 °C (lit.)
Densità bulk
0.046 g/mL
Stringa SMILE
N12[Si]34N5[Si]16N3[Si]25N46
InChI
1S/N4Si3/c1-5-2-6(1)3(5)7(1,2)4(5)6
HQVNEWCFYHHQES-UHFFFAOYSA-N
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
-Cymene; Linalool; Menthol; α-Terpineol; Menthyl acetate
Protocolli
Cymene; 4,5,6,7-Tetrahydro-3,6-dimethylbenzofuran; Linalool; Menthol; Menthone; Menthyl acetate; Germacrene D; Bicyclogermacrene; Thymol