GF06908047
Aluminum/Silicon
rod, Al 88%/Si 12%, 10 mm diameter, length 200 mm, condition extruded
Sinonimo/i:
AL137910
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 069-080-47
Lunghezza
200 mm
Diametro
10 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3