Key Documents
GF78615254
Palladium-silver alloy, Pd77Ag23
foil, 50 x 50mm, 0.25mm thickness, as rolled
Sinonimo/i:
PD270300
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil (temper - as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 786-152-54
Misura × spessore
50 mm × 50 mm × 0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)