Key Documents
GF02969129
Palladium-silver alloy, Pd75Ag25
foil, 25 x 25mm, 0.25mm thickness
Sinonimo/i:
PD030350
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 029-691-29
Misura × spessore
25 mm × 25 mm × 0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)