GF20063775
Palladium-silver alloy, Pd75Ag25
foil, 50 x 50mm, 0.25mm thickness
Sinonimo/i:
PD030350
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 200-637-75
Misura × spessore
50 mm × 50 mm × 0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)