GF54558962
Palladium-silver alloy, Pd75Ag25
100mm tube, 4.7mm outside diameter, 0.25mm wall thickness, 4.2mm inside diameter, as drawn
Sinonimo/i:
PD037400
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 545-589-62
L × spess. parete
100 mm × 0.25 mm
D.E. × D.I.
4.7 mm × 4.2 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)