GF39094904
Palladium
tube, 50mm, outside diameter 1.0mm, inside diameter 0.8mm, wall thickness 0.1mm, as drawn, 99.95%
Sinonimo/i:
Palladium, PD007100
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.95%
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 390-949-04
Resistività
9.96 μΩ-cm, 20°C
L × spess. parete
50 mm × 0.1 mm
D.E. × D.I.
1.0 mm × 0.8 mm
P. eboll.
2970 °C (lit.)
Punto di fusione
1554 °C (lit.)
Densità
12.02 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Pd]
InChI
1S/Pd
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N