GF76297034
Alumina
sphere, 3.0 mm diameter, 50 pcs, tolerance +/-2.5um
Sinonimo/i:
AL606820
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
spheres
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 762-970-34
Diametro
3.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)