Documenti fondamentali
343358
Sigma-Aldrich
Silica-alumina catalyst support, grade 135
Sinonimo/i:
Silicic acid aluminum salt
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
powder
Livello qualitativo
Stringa SMILE
O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.O2Si.3O/c;;1-3-2;;;
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Silica-alumina catalyst support, grade 135 can be used as:
  • A catalyst to synthesize 2,6-bis(imino)pyridine derivatives by reacting with substituted difluoroanilines/ortho-halogen-anilines and 2,6-diacetylpyridine.
  • A catalyst support to prepare Ca or Ni-based catalysts for deoxygenation reaction.
  • A catalyst support in hydrocarbon cracking process and transesterification reactions.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Transesterification of triolein to biodiesel using sodium-loaded catalysts prepared from zeolites
Wang Y-Y, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 51, 9959-9965 (2012)