GF73330264
Silicon nitride - reaction bonded
sheet, thickness 1.0 mm, size 50 × 50 mm
Sinonimo/i:
SI633110
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 733-302-64
Misura
50 × 50 mm
Spessore
1.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)