Key Documents
GF85826784
Silicon nitride - gas pressure sintered
sheet, thickness 6 mm, size 47 × 47 mm
Sinonimo/i:
SJ653060
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 858-267-84
Misura
47 × 47 mm
Spessore
6 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)