GF71518989
Silicon nitride - reaction bonded
rod, 5.0 mm diameter, length 100 mm
Sinonimo/i:
SI637950
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 715-189-89
Lunghezza
100 mm
Diametro
5.0 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)