Documenti fondamentali
GF39873101
Silicon nitride - reaction bonded
rod, 10.0 mm diameter, length 150 mm
Sinonimo/i:
SI637975
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 398-731-01
Lunghezza
150 mm
Diametro
10.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)