GF22972158
Silicon nitride - reaction bonded
rod, 2.0 mm diameter, length 100 mm
Sinonimo/i:
SI637920
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 229-721-58
Lunghezza
100 mm
Diametro
2.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)