GF68300939
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
sphere, 2.5mm diameter, 2.50μm sphericity, precision sphere, grade 100, 100pcs
Sinonimo/i:
FE246825
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
spheres (grade 100)
Qualità
precision sphere
Confezionamento
1 ea of 100 pieces
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 683-009-39
Diametro
2.5 mm
sphericity
2.50 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)