Documenti fondamentali
47543
Sigma-Aldrich
N-Fmoc-1,6-hexanediamine hydrobromide
≥98.0% (AT)
Sinonimo/i:
9-Fluorenylmethyl N-(6-aminohexyl)carbamate hydrobromide, N-Fmoc-1,6-diaminohexane hydrobromide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H26N2O2 · HBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
419.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (AT)
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Punto di fusione
~153 °C (dec.)
Gruppo funzionale
Fmoc
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NCCCCCCNC(OCC1C2=C(C=CC=C2)C3=C1C=CC=C3)=O.[H]Br
InChI
1S/C21H26N2O2.BrH/c22-13-7-1-2-8-14-23-21(24)25-15-20-18-11-5-3-9-16(18)17-10-4-6-12-19(17)20;/h3-6,9-12,20H,1-2,7-8,13-15,22H2,(H,23,24);1H
QSBKKENLOBODIG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)