Documenti fondamentali
GF58612125
Iron boride
powder, max. particle size 500 micron, weight 50 g
Sinonimo/i:
FF506010
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 586-121-25
Peso
50 g
Dimens. max. particelle
500 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)